Principaux documents
R608734
N'-((2-HYDROXY-1-NAPHTHYL)METHYLENE)-3-(1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H18N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
406.448
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.