Principaux documents
R533327
N-(4-NITRO-PHENYL)-3-PHENYL-ACRYLAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
268.274
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.