Principaux documents
R407690
5-(2-CARBOXY-VINYL)-2,4-DIMETHOXY-BENZOIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
50MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Changer de vue
50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.253
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le19 mai 2025