Principaux documents
R278092
(S,S)-(+)-2,3-DIMETHOXY-1,4-BIS(DIMETHYL AMINO)BUTANE
AldrichCPR
R278092-250MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R278092-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H24N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.315
Numéro MDL:
110,00 €