N10209
9-Nitroanthracene
93%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
93%
Forme
powder
Pf
141-144 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Clé InChI
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable