Principaux documents
R258377
2-IODO-1,3,5-TRIMETHYL-BENZENE
AldrichCPR
R258377-50MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
R258377-50MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H11I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.092
Numéro MDL:
29,00 €