Documents
R258202
4-(2,4-DIHYDROXY-PHENYLAZO)-5-HYDROXY-NAPHTHALENE-2,7-DISULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12N2O9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.41
Numéro MDL:
Autres remarques