Principaux documents
PH007505
4-Ethyl-10-oxa-4-azatricyclo[5.2.1.0(2,6)]dec-8-ene-3,5-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.204
Numéro MDL:
Autres remarques