Principaux documents
PH002685
Sigma-Aldrich
2-[(2-Phenyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl]-1h-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO4
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Chaîne SMILES 
O=C(C1=C2C=CC=C1)N(C2=O)CC3(OCCO3)C4=CC=CC=C4