Documents
M78607
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
123.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Point d'ébullition
105-108 °C/12 mmHg (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
Clé InChI
JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Salah S Massoud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10086-10103 (2014-05-30)
Four new cobalt(ii) complexes [Co(6-MeTPA)Cl]ClO4/PF6 (2/2a), [Co(6-Me2TPA)Cl]ClO4/PF6 (3/3a), [Co(BPQA)Cl]ClO4/PF6 (4/4a) and [Co(BQPA)Cl]ClO4/PF6 (5/5a) as well as [Co(TPA)Cl]ClO4 (1) where TPA = tris(2-pyridylmethyl)amine, 6-MeTPA = ((6-methyl-2-pyridyl)methyl)bis(2-pyridylmethyl)amine, 6-Me2TPA = bis(6-methyl-2-pyridyl)methyl)-(2-pyridylmethyl)amine, BPQA = bis(2-pyridylmethyl)-(2-quinolylmethyl)-amine and BQPA = bis(2-quinolylmethyl)-(2-pyridylmethyl)amine were synthesized and structurally characterized.