Documents
M1265
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate dibasic trihydrate
Synonyme(s) :
Magnesium hydrogen phosphate trihydrate, Newberyite
About This Item
Formule linéaire :
MgHPO4 · 3H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
Forme
powder
Densité
2.123 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3O4P.3H2O/c;1-5(2,3)4;;;/h;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
OKIWLDVQGKRUNR-UHFFFAOYSA-L
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable