Principaux documents
L481521
6-CHLORO-4-HYDROXY-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
L481521-250MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
L481521-250MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H5ClO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.602
Numéro MDL:
29,00 €