Documents
L343196
8-((DIBENZYLAMINO)METHYL)-1,3-DIMETHYL-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.461
Numéro MDL:
Autres remarques