Principaux documents
L133620
METHYL 3-(5-BROMO-2-FURYL)-2-CYANOACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H6BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.057
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.