Principaux documents
R128511
METHYL 3-(9-ANTHRYL)-2-CYANOACRYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
287.321
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.