Principaux documents
L128333
4-HYDROXY-4-(4-METHOXYPHENYL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.232
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.