JRD0705
3-(3-(4-Bromophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl)propanoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9BrN2O3
Poids moléculaire :
297.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C(O)CCC1=NC(C(C=C2)=CC=C2Br)=NO1
InChI
1S/C11H9BrN2O3/c12-8-3-1-7(2-4-8)11-13-9(17-14-11)5-6-10(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
Clé InChI
LBFLFJKKZLTGOV-UHFFFAOYSA-N