Documents
GF59351744
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 1.5 mm, size 600 × 600 mm, condition amorphous
Synonyme(s) :
ES303015
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 593-517-44
Taille
600 × 600 mm
Épaisseur
1.5 mm