Documents
GF57343204
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 50 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
SM006100
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141612
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
lumps
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 573-432-04
Résistivité
91.4 μΩ-cm, 0°C
Poids
50 g
Taille max. des fragments
25 mm
Point d'ébullition
1794 °C (lit.)
Pf
1074 °C (lit.)
Densité
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clé InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable