Documents
8.14479
Sigma-Aldrich
Samarium
powder for synthesis
Synonyme(s) :
Samarium
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Sm
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141612
Numéro de classement CE :
231-128-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
1072 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Sm
Clé InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable