Principaux documents
GF47468650
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 100 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonyme(s) :
FF217401
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 474-686-50
Longueur
100 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.55 mm
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
GF58725995GF38479821GF94811092
manufacturer/tradename
Goodfellow 474-686-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 587-259-95
manufacturer/tradename
Goodfellow 384-798-21
manufacturer/tradename
Goodfellow 948-110-92
L
100 mm
L
200 mm
L
1000 mm
L
200 mm
O.D.
4.0 mm
O.D.
4.0 mm
O.D.
4.0 mm
O.D.
2.1 mm
wall thickness
0.55 mm
wall thickness
0.55 mm
wall thickness
0.55 mm
wall thickness
0.25 mm