Documents
GF58725995
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, outside diameter 4.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.55 mm
Synonyme(s) :
FF217401
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 587-259-95
Longueur
200 mm
D.E.
4.0 mm
Épaisseur de la paroi
0.55 mm