Principaux documents
GF43305498
Boron nitride
rod, 9.0 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607915
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 433-054-98
Longueur
100 mm
Diamètre
9.0 mm