Key Documents
GF43107678
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 200 mm, condition hot-pressed
Synonyme(s) :
B 607920
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 431-076-78
Longueur
200 mm
Diamètre
12.7 mm