Principaux documents
GF28901123
Polyetherimide
(PEI), sheet, thickness 6.4 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonyme(s) :
EI313060
1 EA
335,00 €
335,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
335,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
335,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 289-011-23
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
6.4 mm
Couleur
clear amber
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable