GF19986856
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 10mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Synonyme(s) :
CU060210
Forme
foil (disks - as rolled)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 199-868-56
Taille × épaisseur
10 mm × 0.015 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.