GF01795394
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 2 mm, purity 99%
Synonyme(s) :
AL607921
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 017-953-94
Longueur
2 mm
Diamètre
2.0 mm