Documents
GF73280246
Alumina
granule, 2 mm nominal granule size, weight 50 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AL606300
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.99%
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 732-802-46
Poids
50 g
Taille nominale des granulés
2 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable