Documents
E33203
Sigma-Aldrich
Ethyl isobutyrylacetate
95%
Synonyme(s) :
Ethyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.19
Numéro Beilstein :
636726
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
173 °C (lit.)
Pf
−9 °C (lit.)
Densité
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup