DWKW242826
Wheaton® Dropping Bottle
natural bottle, capacity 30 mL
Synonyme(s) :
W242826
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
natural bottle
Conditionnement
pkg of 100 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W242826
Capacité
30 mL
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Bottle made of natural or white LDPE (Low Density Polyethylene
- White LDPE bottle helps protect UV light sensitive samples
- Dropper tip caps and tips sold separately
- Packaged in cases of 100 or 1000