Principaux documents
DWKCTA0250P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
CTA0250P
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 2 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CTA0250P
Capacité
250 mL
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances