Principaux documents
DWKBWP0150AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 150 mL
Synonyme(s) :
BWP0150AP
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0150AP
Capacité
150 mL
Application
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications