Principaux documents
DWK374321
Wheaton® Polypropylene Nozzle & Glass Sinker
Large Glass Sinker (fits 6 and 8mm ID Tubing)
Synonyme(s) :
374321
6 EACH
197,00 €
197,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Changer de vue
6 EACH
197,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
197,00 €
Disponible pour expédition le14 avril 2025Détails
Matériaux
polypropylene nozzle
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 374321
Application
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Caractéristiques et avantages
  • The nozzle connects to the pump tubing for dispensing of liquids
  • The glass sinker is used to secure tubing when drawing from a container
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.