D57558
2,6-Dichlorobenzonitrile
97%
Synonyme(s) :
Dichlobenil
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Clc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3Cl2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
Clé InChI
YOYAIZYFCNQIRF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- 2,6-Dichlorobenzaldehyde using lithium N, N′-dimethylethylenediaminoaluminum hydride as a reducing agent.
- 5-(2,6-Dichlorophenyl)-2H-tetrazole via gold-catalyzed nucleophilic (3 + 2) cycloaddition reaction with sodium azide.
- 2,6-Dichlorobenzamide via hydrolysis using potassium tert-butoxide as a catalyst.
- Chloro-aminoindazole by reacting with hydrazine monohydrate.
- 2,6-Dichlorobenzenecarboselenoamide by treating with Woollins′ reagent.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable