D219800
1,3-Di-p-tolylcarbodiimide
96%
Synonyme(s) :
N,N′-Methanetetraylbis[4-methyl]benzenamine, Bis(4-methylphenyl)carbodiimide, NSC 20627
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Coupling Reactions
Point d'ébullition
221-223 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
56-58 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)N=C=Nc2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14N2/c1-12-3-7-14(8-4-12)16-11-17-15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
BOSWPVRACYJBSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- Cyclic guanidines
- Five membered heterometallacycloallenes
- Benzimidazoles or quinazolines via nucleophilic addition and intramolecular C-C bond formation
- Benzoxazole and benzimidazole derivatives via cross-coupling reactions
- Gem-difluorodihydrouracil derivatives via addition reactions
Reactant for ketene cycloadditions
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable