Principaux documents
S364460
4-PHENOXYBIPHENYL
AldrichCPR
S364460-1G
158,00 €
158,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025
Changer de vue
S364460-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.312
Numéro MDL:
158,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025