Principaux documents
D133604
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dimethoxycinnamic acid
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3O)2C6H3CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pf
192-194 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(OC)cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)10(7-9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+
Clé InChI
YIKHDPHTFYWYJV-GQCTYLIASA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable