Principaux documents
D116009
Sigma-Aldrich
2,3-Dihydroxynaphthalene
98%
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalenediol
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.17
Beilstein:
742375
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
98%
Pf
161-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
Clé InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for synthesis of aromatic polyamides,[1] crown ethers,[2] W(VI) complexes,[3] and sulfonic acids.[4]
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
347.0 °F
Point d'éclair (°C)
175 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tetrahedron Letters, 34, 1287-1287 (1993)
Makromol. Chem., 194, 1595-1595 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 115, 7916-7916 (1993)
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 721-721 (1993)
Ke-Wei Lei et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 65(1), 187-190 (2006-03-10)
Three ligands 2,2'-[2,3-naphthylenebis(oxy)]-bis(N,N-diethyl(acetamide)) (L(a)), 2,2'-[2,3-naphthylenebis(oxy)]-bis(N,N-diisopropyl(acetamide)) (L(b)) and 2,2'-[2,3-naphthylenebis(oxy)]-bis(N,N-dibutyl(acetamide)) (L(c)) and their europium(III) nitrate complexes were synthesized. The complexes were characterized by elemental analysis, IR, fluorescence spectroscopy and conductivity. The europium atoms are coordinated by O-atoms from CO, Ar-O-C. With the