CLS814240
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, screw cap
capacity 40 mL
Synonyme(s) :
Corning® 8142
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
cap (rubber liner)
conical bottom tube
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 1
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 8142-40
D.E. × L
28 mm × 147 mm
Diam. du bouchon
24 mm
Capacité
40 mL
Couleur
clear
Raccords
24-400 thread