CLS564450
Pyrex® volumetric flask with PTFE stopper
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5644
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type Polytetrafluoroethylene stoppper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5644-50
tol. measuring range
0.05 mL
Capacité
50 mL