Principaux documents
CLS564110
Pyrex® volumetric flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5641
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
9
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class B
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5641-10
tol. measuring range
0.04 mL
Capacité
10 mL
Description générale
Economy flask designed for those that do not require the precision accuracy of our Class A capacity flasks. Capacity tolerances are twice those specified for Class A volumetric ware.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.