Principaux documents
CLS55801
Pyrex® class A volumetric flask without snap cap
capacity 1 mL
Synonyme(s) :
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5580
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
long
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
class A
Conditionnement
case of 12
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5580-1
tol. measuring range
0.01 mL
Capacité
1 mL
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength. Test tube shaped.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.