Principaux documents
CLS5320500
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 500 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint stopper7
Description
without hose connection
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
case of 18
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5320-500
Plage de mesure du volume
150-500 mL
Capacité
500 mL
Catégories apparentées
Description générale
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.