Principaux documents
CLS53202L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 2,000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Joint
joint stopper9
Description
without hose connection
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Rubber stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5320-2L
Plage de mesure du volume
600-2,000 mL
Capacité
2,000 mL
Description générale
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.