Principaux documents
CLS44422L
Pyrex® long neck culture flask
capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, Corning® 4442
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
Delong
Delong neck
borosilicate glass
flat bottom flask
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
closure type closure cap
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4442-2L
Capacité
2000 mL
D.E. du col
(38 mm)
38 mm
Description générale
Neck is made from heavy-wall, rimless tubing and reduces the amount of splashed solution reaching the closure. Ideal for shaker cultures.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.