Principaux documents
CLS316060CO
Pyrex® petri dishes
cover only, O.D. × H 60 mm × 15 mm
Synonyme(s) :
Corning® 3160
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 3160-60CO
D.E. × H
60 mm × 15 mm
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.