Principaux documents
CLS30621L
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3062
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3062-1L
tol. measuring range
3.0 mL
Volume
1,000 mL
Description générale
Calibrated "to deliver".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.