CLS30251L
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 1,000 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3025
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 10.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3025-1L
tol. measuring range
±5%
Volume
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Calibrated "to contain"
- double metric scale