CLS3024100
Pyrex® single metric scale graduated cylinder, calibrated to deliver
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3024
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3024-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volume
100 mL
Catégories apparentées
Description générale
- Removable PE bumperguard supplied with 25 mL through 1,000 mL sizes