Principaux documents
CLS3022500
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 500 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3022
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Caractéristiques
subdivision 5.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022-500
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
500 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.